47140
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
NBD-F
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioReagent
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
mp
52-54 °C (lit.)
fluorescencia
λex 470 nm; λem 528 nm in ethanol
λex 470 nm; λem 550 nm (Amino acid adducts)
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c2nonc12
InChI
1S/C6H2FN3O3/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
Clave InChI
PGZIDERTDJHJFY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)