Saltar a
39220
Cloruro de dansilo
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
Cloruro de 1-dimetilaminonaftaleno-5-sulfonilo, Cloruro de 5-(dimetilamino) naftaleno-1-sulfonilo, Cloruro de DNS, DNSCl, Cloruro de 5-(dimetilamino)naftaleno-1-sulfonilo
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$189.000
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$764.000
50 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$3.680.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H12ClNO2S
Número CAS:
Peso molecular:
269.75
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-092-6
Beilstein/REAXYS Number:
2217205
MDL number:
$189.000
Disponible para enviar HOYDetalles
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
mol wt
269.75 g/mol
composition
Carbon Content, 53.57% , Hydrogen Content, 4.49% , Nitrogen Content, 5.00%
concentration
≤100% (5-dimethylaminonaphthalene-1-sulphonyl chloride)
color
orange-yellow, light yellow to dark yellow, yellow-orange, light yellow-orange to dark orange
mp
72-74 °C (lit.)
solubility
acetone: 0.2 g/10 mL
fluorescence
λex 337 nm; λem 492 nm in chloroform (after derivatization with hexylamine)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3
InChI key
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
General description
El cloruro de dansilo, también conocido como cloruro de 5-dimetilamino naftaleno-1-sulfonilo, es un reactivo de derivatización pre-columna. [1] Después de la reacción de derivatización, se analizan los derivados fluorescentes utilizando diversos métodos analíticos como RMN, IR, UV-vis y microscopia de fluorescencia.[2] El cloruro de dansilo es un cloruro de sulfonilo aromático típico que reacciona con varias bases y produce derivados con estabilidad variable.
Application
El cloruro de dansilo se utiliza como reactivo de derivatización para estudiar el metabolismo extenso y dosis bajas de etinilestradiol administradas durante los estudios preclínicos.[3] En estudios realizados para determinar los bisfenoles en suero humano mediante el método de HPLC se utilizó cloruro de dansilo para obtener los productos derivados.[4] Los derivados del cloruro de dansilo son adecuados para la determinación y la caracterización, mediante LC/MS, de glifosato, ácido aminometilfosfónico (AMPA) y glufosinato de las muestras de alimentos.[1]
Reactivo fluorógeno para la derivatización N-terminal fluorescente de aminoácidos y péptidos y para la detección mediante HPLC de fase inversa.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D262531115503641
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (LC/MS)
assay
≥99.0% (HPLC)
concentration
≤100% (5-dimethylaminonaphthalene-1-sulphonyl chloride)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder and chunks
form
solid
form
powder or crystals
solubility
acetone: 0.2 g/10 mL
solubility
acetone: 20 mg/mL
solubility
DMF: soluble, chloroform: soluble
solubility
acetone: 0.2 g/10 mL, clear to slightly turbid, yellow to very dark yellow-orange
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cloruro de dansilo
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)