43420
β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced disodium salt hydrate
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
β-DPNH, β-NADH, DPNH, Diphosphopyridine nucleotide, reduced form, NADH
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
powder
trazas de catión
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Mg: ≤200 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cociente de absorbancia
A260/340 nm ≤2.40
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O.[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;;/m1.../s1
Clave InChI
FWBNCIFELNNJCX-UHOVGGJYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
As a reagent, NADH can be used in enzyme cycling assays to amplify detection of activity of biologically relevant enzymes or metabolites present in low concentrations.
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?