Merck
38152
Sigma-Aldrich
N-[Nα,Nα-Bis(carboxymethyl)-L-lysine]-12-mercaptododecanamide
≥90.0% (TLC)
Sinónimos:
N2,N2-Bis(carboxymethyl)-N6-(12-mercapto-1-oxododecyl)-L-lysine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H40N2O7S
Número de CAS:
Peso molecular:
476.63
Beilstein/REAXYS Number:
9676381
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Quality Level
assay
≥90.0% (TLC)
mp
128-134 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CN(CC(O)=O)[C@@H](CCCCNC(=O)CCCCCCCCCCCS)C(O)=O
InChI
1S/C22H40N2O7S/c25-19(13-8-6-4-2-1-3-5-7-11-15-32)23-14-10-9-12-18(22(30)31)24(16-20(26)27)17-21(28)29/h18,32H,1-17H2,(H,23,25)(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31)/t18-/m0/s1
InChI key
DFNBCRSGLOPDAH-SFHVURJKSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)