Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
250 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $31.800 |
1 kg | Comprobar disponibilidad del carrito | $112.000 |
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H6NO6Na3
Número CAS:
Peso molecular:
257.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
225-768-6
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
Sigma Grade
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
functional group
amine
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C6H9NO6.3Na/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13;;;/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
DZCAZXAJPZCSCU-UHFFFAOYSA-K
Application
An excellent chelating agent.
Disclaimer
Possibly carcinogenic.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Sigma Grade, ≥98% | description Sigma Grade, ≥99% | description ACS reagent, ≥99.0% | description Sigma Grade, ≥99% |
| assay ≥98% | assay ≥99% | assay ≥99.0% (T) | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| functional group amine | functional group amine | functional group amine, carboxylic acid | functional group - |
| grade Sigma Grade | grade Sigma Grade | grade ACS reagent | grade Sigma Grade |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
662.0 °F
flash_point_c
350 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?