30970
Sodium deoxycholate
BioXtra, ≥98.0% (dry matter, NT)
Sinónimos:
3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid sodium salt, 7-Deoxycholic acid sodium salt, Desoxycholic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
ox bile
descripción
anionic
Línea del producto
BioXtra
Ensayo
≥98.0% (dry matter, NT)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D +44±2°, c = 2% in H2O
mol peso
micellar avg mol wt 1200-5000
número de agregación
3-12
técnicas
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
electrophoresis: suitable
impurezas
≤1% cholic acid (HPLC)
≤6% water
CMC
2-6 mM (20-25°C)
solubilidad
water: soluble 1 gm in 10 ml, clear, colorless to very faintly yellow
trazas de catión
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
HLB
16
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
Clave InChI
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
Descripción general
Sodium Deoxycholate is also utilized in eluting buffers for affinity chromatography and plays a crucial role in DNA and RNA extraction from cells and tissues in molecular biology applications. Additionally, it is used as a catalyst in the preparation of protein extracts for immunoblotting and immunoprecipitation of radiolabeled proteins.
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
- Suitable for Cell Biology and Biochemical Research
- Can be used in Electrophoresis, DNA and RNA purification
- Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications.
- High purity product for research applications
Otras notas
producto comparable
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.
Protocolos
Lipoprotein lipase (LPL) hydrolyzes triglycerides associated with VLDL.