Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
product line
EX-CELL®
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- EX-CELL®Advanced HD Perfusion Medium has been specifically developed to support growth and productivity across a diverse set of Chinese Hamster Ovary (CHO) cells in perfusion cultures while still allowing for flexibility in the adjustment of protein quality attributes..
- This medium was developed using a strategy of Multivariate Analysis to establish correlations in which the formulation components influence critical processes and product attributes such as titer, fold expansion, protein expression and glycosylation.
- While the medium was developed specifically for steady-state perfusion, it can also support other perfusion applications such as N-1, continuous fed-batch and production perfusion where cells are not bled.
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) |
| form dry powder | form dry powder | form dry powder | form dry powder |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| product line EX-CELL® | product line EX-CELL® | product line EX-CELL® | product line EX-CELL® |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Cómo encontrar el número de producto
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo:
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tienes problemas? Siéntase libre de contactar Servicio técnico para asistencia