Saltar a
24366C
EX-CELL® Advanced CHO Fed-batch Medium
powder
Sinónimos:
EX-CELL® Advanced CHO Fed-batch Medium
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 L
10 L
100 L
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352200
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +56 22 340 0355o
.
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
EX-CELL® Medio lote-alimentado de CHO avanzado, CHO Fed-batch Medium. 20.09 g/L. See information sheet, 24366C @ www.sigmaaldrich.com for hydration instructions.
Quality Segment
product line
EX-CELL®
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
El medio para ® para cultivos semicontinuos de CHO avanzado EX-CELL está definido químicamente y no contiene componentes de origen animal. Esta nueva plataforma de SAFC se ha desarrollado de manera específica para propiciar el crecimiento y la productividad en un conjunto diverso de células de ovario de hámster chino (CHO) en cultivos semicontinuos permitiendo sin embargo a la vez flexibilidad en el ajuste de los atributos de calidad de la proteína. Esta plataforma de alimentación semicontinua contemporánea se desarrolló utilizando una estrategia de análisis multivariante para establecer correlaciones en las que los componentes de la formulación influyen en los atributos críticos del proceso y el producto, como la concentración, la expansión del pliegue, la expresión del receptor y la glucosilación. Esta plataforma no contiene hipoxantina ni timidina, L-glutamina, rojo fenol o 2-mercaptoetanol (2-ME). Este medio está pensado como parte de una plataforma de cultivo semicontinuo y se utiliza con EX-CELL® Advanced CHO Feed 1 (24367C - con glucosa o 24368C - sin glucosa).
Application
  • This newest platform from SAFC has been specifically developed to support growth and productivity across a diverse set of Chinese Hamster Ovary (CHO) cells in fed-batch cultures while still allowing for flexibility in the adjustment of protein quality attributes.
  • This contemporary fed-batch platform was developed using a strategy of Multivariate Analysis to establish correlations in which the formulation components influence critical process and product attributes such as titer, fold expansion, receptor expression, and glycosylation.
Preparation Note
Formulado para contener 22,09 gramos de polvo por litro de medio.
Legal Information
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
14366C24360C24370C
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
form
dry powder
form
liquid
form
dry powder
form
dry powder
product line
EX-CELL®
product line
EX-CELL®
product line
EX-CELL®
product line
EX-CELL®
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo:
T1503
Número de producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tienes problemas? Siéntase libre de contactar Servicio técnico para asistencia