17470
Bromocresol Green Sultone Form
for microscopy (Bot., Hist., Vit.), indicator (pH 3.8-5.4)
Sinónimos:
3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, Bromocresol Blue
About This Item
Productos recomendados
grado
for microscopy (Bot., Hist., Vit.)
indicator (pH 3.8-5.4)
Formulario
powder
técnicas
titration: suitable
pH
3.8-5.4, yellow to blue
mp
225 °C
solubilidad
methanol: water (1:1): 0.1 g/10 mL, red
εmax
≥225 at 418-428 nm in methanol
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cc1c(Br)c(O)c(Br)cc1C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4C
InChI
1S/C21H14Br4O5S/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21/h3-8,26-27H,1-2H3
Clave InChI
FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?