17195
Fura 2 pentapotassium salt
for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Productos recomendados
grado
for fluorescence
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
solid
solubilidad
H2O: soluble
fluorescencia
λex 355 nm; λem 495 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, Ca2+
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].Cc1ccc(N(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c(OCCOc2cc3cc(oc3cc2N(CC([O-])=O)CC([O-])=O)-c4ncc(o4)C([O-])=O)c1
InChI
1S/C29H27N3O14.5K/c1-15-2-3-17(31(11-24(33)34)12-25(35)36)20(6-15)43-4-5-44-21-7-16-8-22(28-30-10-23(46-28)29(41)42)45-19(16)9-18(21)32(13-26(37)38)14-27(39)40;;;;;/h2-3,6-10H,4-5,11-14H2,1H3,(H,33,34)(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42);;;;;/q;5*+1/p-5
Clave InChI
HQKWBBCTCLUGSX-UHFFFAOYSA-I
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.