Nombre del producto
Fura 2 pentapotassium salt, ≥80%
Quality Segment
assay
≥80%
form
powder
color
yellow
solubility
1 M NaOH: 10 mg/mL
εmax
24-37 at 363 nm (pH 7.2)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].Cc1ccc(N(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c(OCCOc2cc3cc(oc3cc2N(CC([O-])=O)CC([O-])=O)-c4ncc(o4)C([O-])=O)c1
InChI
1S/C29H27N3O14.5K/c1-15-2-3-17(31(11-24(33)34)12-25(35)36)20(6-15)43-4-5-44-21-7-16-8-22(28-30-10-23(46-28)29(41)42)45-19(16)9-18(21)32(13-26(37)38)14-27(39)40;;;;;/h2-3,6-10H,4-5,11-14H2,1H3,(H,33,34)(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42);;;;;/q;5*+1/p-5
InChI key
HQKWBBCTCLUGSX-UHFFFAOYSA-I
General description
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fura 2 pentapotassium salt
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?