Merck
15361
Sigma-Aldrich
Sulfato de bleomicina from Streptomyces verticillus
for fluorescence, mixture of bleomycin sulfate salts, lyophilized, powder or crystals, white to off-white
Sinónimos:
Blenoxano, Bleo, Blexano
About This Item
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
51111733
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
biological source
Streptomyces verticillus
grade
for fluorescence
form
powder or crystals
quality
lyophilized
color
white to off-white
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear, colorless
cation traces
Cu: ≤0.1%
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
neoplastics
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-]S([O-])(=O)=O.C[C@@H](O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](NC(=O)c1nc(nc(N)c1C)[C@H](CC(N)=O)NC[C@H](N)C(N)=O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](OC(N)=O)[C@@H]3O)c4c[nH]cn4)C(=O)NCCc5nc(cs5)-c6ncc(s6)C(=O)NCCC[S+](C)C.C[C@@H](O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](NC(=O)c7nc(nc(N)c7C)[C@H](CC(N)=O)NC[C@H](N)C(N)=O)[C@@H](O[C@@H]8O[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]8O[C@@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](OC(N)=O)[C@@H]9O)c%10c[nH]cn%10)C(=O)NCCc%11nc(cs%11)-c%12ncc(s%12)C(=O)NCCC[S+](C)C
InChI
1S/2C55H83N17O21S3.H2O4S/c2*1-20-33(69-46(72-44(20)58)25(12-31(57)76)64-13-24(56)45(59)82)50(86)71-35(41(26-14-61-19-66-26)91-54-43(39(80)37(78)28(16-73)90-54)92-53-40(81)42(93-55(60)88)38(79)29(17-74)89-53)51(87)67-22(3)36(77)21(2)47(83)70-34(23(4)75)49(85)63-10-8-32-68-27(18-94-32)52-65-15-30(95-52)48(84)62-9-7-11-96(5)6;1-5(2,3)4/h2*14-15,18-19,21-25,28-29,34-43,53-54,64,73-75,77-81H,7-13,16-17,56H2,1-6H3,(H13-,57,58,59,60,61,62,63,66,67,69,70,71,72,76,82,83,84,85,86,87,88);(H2,1,2,3,4)/t2*21-,22+,23+,24-,25-,28-,29+,34+,35+,36-,37+,38+,39-,40-,41-,42+,43-,53-,54-;/m00./s1
InChI key
OOXTWFJZZAJGKA-CNLAFNBISA-N
General description
Chemical structure: glycopeptide
Application
Bleomycin sulfate is used to study tumor-specific cytotoxic activity in certain cell lines such as human normal oral cells(gingival fibrobast HGF, pulp cell HPC and periodontal ligament fibroblast HPLF), human oral squamous cell carcinoma (HSC-2, HSC-3, HSC-4, Ca9-22 and NA) and human promyelocytic leukemia HL-60 cells. It is used to study free radical-mediated mechanisms of DNA strand scission/breaking and as a transformed cell selection agent, especially for plant transformants. Recommended for use as a selection agent at 10-100 μg/ml.
Biochem/physiol Actions
El sulfato de bleomicina se une al ADN, provoca la escisión del ADN monocatenario en secuencias de bases específicas e inhibe la síntesis de ADN. Esta acción inhibidora requiere que la bleomicina se una al oxígeno y a un ion metálico. También puede escindir el ARN en menor grado pero con más selectividad. Actúa como inductor y regulador de la apoptosis e inhibe la angiogénesis tumoral.
Packaging
Packaged in a bottomless glass bottle with its contents inside an inserted fused cone.
Components
Este producto es una mezcla de antibióticos glucopeptídicos que contienen bleomicina A2 (70 %) y B2(30 %). Las bleomicinas difieren entre sí en la amina terminal y muestran actividad biológica variable.
Caution
Este producto debe conservarse a 2-8°C.
Preparation Note
El producto es soluble en agua a 20 mg/ml y es activo durante varios días. Una disolución de 2 unidades/ml en fosfato de potasio neutro 0,1 M debe utilizarse en 14 días. Una disolución es activa durante tres meses a 3 unidades/ml en disolución salina normal.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
R P Hertzberg et al.
Biochemistry, 27(9), 3164-3174 (1988-05-03)
Bleomycin-mediated DNA strand scission has been shown to be diminished at certain sequences in proximity to 5-methylcytidines. We have investigated the molecular basis of this observed diminution using selective bleomycin (BLM) modifications at the C-terminus. Of the four different bleomycin
V Murray et al.
The Journal of biological chemistry, 263(26), 12854-12859 (1988-09-15)
The DNA sequence specificity of the cancer chemotherapeutic agent, bleomycin, has been investigated in three clones of human alpha RI-DNA. The three 340-base pair alpha RI-DNA sequences were almost identical in their nucleotide sequence enabling the study of subtle effects
Mechanism of bleomycin action: in vitro studies.
R M Burger et al.
Life sciences, 28(7), 715-727 (1981-02-16)
Masahiro Sasaki et al.
Anticancer research, 26(5A), 3373-3380 (2006-11-11)
Three antitumor antibiotics, mitomycin C, bleomycin sulfate and peplomycin sulfate, were compared for their tumor-specific cytotoxicity, using human oral squamous cell lines (HSC-2, HSC-3, HSC-4, Ca9-22 and NA), human promyelocytic leukemic cell line HL-60 and human normal oral cell types
Han Yue et al.
The British journal of ophthalmology, 97(6), 739-745 (2013-04-23)
To evaluate the safety and efficacy of intralesional pingyangmycin for treatment of orbital vascular malformations. Thirteen patients received intralesional injections of pingyangmycin at the Eye and ENT Hospital of Fudan University. CT scans of each patient were evaluated with graphic