14419C
EX-CELL® 420 Serum-Free
Protein-free, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
About This Item
Productos recomendados
descripción
for research or for further manufacturing use
esterilidad
sterile-filtered
Formulario
liquid
técnicas
cell culture | insect: suitable
componentes
NaHCO3: 0.35 g/L
L-glutamine: no
glucose: 6 g/L
HEPES: no
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Información legal
producto comparable
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)