Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1000 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | $141.000 |
Acerca de este artículo
$141.000
Nombre del producto
EX-CELL® CD Insect Cell Medium, w/o Cholesterol
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
EX-CELL®
form
liquid
technique(s)
cell culture | insect: suitable
components
NaHCO3: no
L-glutamine: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- EX-CELL® CD Insect Cell Medium can be used as an amplificationmedium and production medium for Spodoptera frugiperda (Sf) cells such as Sf21and Sf9 cells and is compatible with Tni, C636 and S2 cells.
- The media has been optimized to get excellent growth andproductivity for the rhabdoviruse-free Sf-RVN® Insect Cell Line (Sf9). Togetherthose products form the Sf-RVN®Platform.
- This product is intended for research or furthermanufacturing but not for human or therapeutic use
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description w/o Cholesterol | description Chemically defined, powder, suitable (for insect cell culture) | description Sterility: sterile-filtered,Impurities: endotoxin, tested,Form: liquid | description protein free, dry powder, suitable for cell culture |
| sterility sterile-filtered | sterility - | sterility sterile-filtered | sterility - |
| technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form liquid | form dry powder | form liquid | form dry powder |
| components NaHCO3: no | components L-glutamine: yes | components L-glutamine: no | components - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - |
| product line EX-CELL® | product line EX-CELL® | product line EX-CELL® | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EX-CELL® CD Insect Cell Medium
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Cómo encontrar el número de producto
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo:
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tienes problemas? Siéntase libre de contactar Servicio técnico para asistencia