Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH
6.8-8.2
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
pKa
7.5
suitability
suitable for manufacturing use
foreign activity
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Application
Legal Information
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| description EMPROVE® EVOLVE | description ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer | description ≥99.5% (titration), free-flowing, Redi-Dri™ |
| form powder | form solid | form - |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - |
| impurities Endotoxin, microbial, and trace metals; tested | impurities - | impurities - |
| suitability suitable for manufacturing use | suitability - | suitability - |
| useful pH range 6.8-8.2 | useful pH range - | useful pH range 6.8-8.2 |
| product line EMPROVE® EVOLVE | product line - | product line Redi-Dri™ |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HEPES sodium salt
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Cómo encontrar el número de producto
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo:
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tienes problemas? Siéntase libre de contactar Servicio técnico para asistencia