Documentos clave
8.18650
Sigma-Aldrich
Adipic acid
for synthesis
Sinónimos:
Adipic acid, Hexanedioic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10O4
Número de CAS:
Peso molecular:
146.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
204-673-3
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.097 hPa ( 18.5 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (acidimetric)
Formulario
crystals
temp. de autoignición
405 °C
potencia
5700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
2.7 (25 °C, 23 g/L in H2O)
mp
150.9 °C
temperatura de transición
flash point 196 °C
densidad
1.36 g/cm3 at 25 °C
densidad aparente
700 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[O-]C(=O)CCCCC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
Clave InChI
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Biodepolymerization of Polyamide Fibers Using Yarrowia lipolytica as Whole-Cell Biocatalyst: This study explores the synthesis of Polyamide-6,6 by polycondensation of two initial monomeric units adipic acid and hexamethylenediamine (FS Buarque et al., 2024).
  • Interfacial Hydrogen Bond Effect Between CeO2 and g-C3N4 Boosts Conversion to Adipic Acid from Aerobic Oxidation of Cyclohexane: This research highlights how the interfacial hydrogen bond effect between catalysts can improve the aerobic oxidation of cyclohexane to adipic acid, a significant step towards sustainable adipic acid production (K Li et al., 2024).
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 154 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
384.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
196 °C - closed cup