06372
β-Hydroxypyruvic acid
≥95.0% (dry substance, T)
Sinónimos:
3-Hydroxy-2-oxopropanoic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (dry substance, T)
Formulario
powder and chunks
impurezas
≤15.0% water
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(C(CO)=O)=O
OC(C(CO)=O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-1-2(5)3(6)7/h4H,1H2,(H,6,7)
Clave InChI
HHDDCCUIIUWNGJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Hydroxy(phenyl)pyruvic acid reductase in Actaea racemosa L.: a putative enzyme in cimicifugic and fukinolic acid biosynthesis.: This study investigates the role of ß-Hydroxypyruvic acid in the biosynthesis of bioactive compounds in Actaea racemosa, highlighting its importance in plant secondary metabolism and potential applications in medicinal chemistry (Jahn and Petersen, 2024).
- The gut microbiota confers protection in the CNS against neurodegeneration induced by manganism.: Research shows the protective role of ß-Hydroxypyruvic acid derivatives produced by gut microbiota against neurodegenerative conditions, providing insights into therapeutic strategies for neurological disorders (Wang et al., 2020).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)