Merck
E27408
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxyethane
ReagentPlus®, ≥99%, inhibitor-free
Sinónimos:
mono-Glyme, Dimethylglycol, Ethylene glycol dimethyl ether, Monoglyme
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OCH2CH2OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
90.12
Beilstein:
1209237
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
85 °C (lit.)
grado
reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.1 (20 °C, vs air)
presión de vapor
48 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
396 °F
lim. expl.
10.4 %
dilution
(for general lab use)
impurezas
≤0.5% (water)
índice de refracción
n20/D 1.379 (lit.)
pH
7
bp
85 °C (lit.)
mp
−58 °C (lit.)
densidad
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1,2-Dimethoxyethane (DME) is an inert aprotic polar solvent for electrolytes of lithium batteries, polysilicones, oligo- and polysaccharides.
Aplicación
1,2-Dimethoxyethane can be used as a solvent to synthesize:
  • Oxazoles from α-acylamino ketones via Robinson-Gabriel reaction.
  • 5-Arylhistidines via Suzuki-Miyaura cross-coupling between 5-bromohistidine and arylboronic acids.
  • Aryl thioethers via Pd-catalyzed thioetherification of aryl halides with aliphatic and aromatic thiols.
Información legal
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
41.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
5 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Organometallics, 13, 1498-1498 (1994)
Tetrahedron Letters, 34, 4591-4591 (1993)
Inorganic Chemistry, 33, 1685-1685 (1994)
Peter A Campochiaro et al.
Ophthalmology, 122(3), 545-554 (2014-12-03)
AKB-9778 is a small-molecule competitive inhibitor of vascular endothelial-protein tyrosine phosphatase (VE-PTP) that promotes Tie2 activation and reduces vascular leakage and neovascularization in mouse models. The purpose of this study was to test the safety, tolerability, pharmacokinetics, and biological activity
Andrew Martins et al.
Organic letters, 12(22), 5186-5188 (2010-10-19)
A palladium-catalyzed crossed biaryl coupling/reduction sequence enables the formation of meta-substituted biaryls via solvent-mediated arylpalladium(II) reduction. Isotope labeling studies determined that the decomposition of 1,2-dimethoxyethane (DME) is indeed involved in the reductive process.