A7149
Ammonium thiocyanate
powder
Sinónimos:
Ammonium rhodanide
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
presión de vapor
0.000114 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥98% NaOH basis (titration)
Formulario
powder
color
white
pH
4.8 (20.1 °C, 1070 g/L)
mp
152-154 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 76.1 g/L at 20 °C
cadena SMILES
N.SC#N
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
Clave InChI
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
It may be used the synthesis of the following:
Ammonium thiocyanate (ATC) may be used the synthesis of the following:
- Graphitic carbon nitride.
- Three-dimensional nitrogen and sulfur co-doped graphene frameworks (N/S-GFs).
- Substituted 2-aminothiazole derivatives by reacting with α-halo ketone carbonyls in the presence of N-methylimidazole.
- Thiiranes from corresponding oxiranes in the presence of LiBF4.
- 1,2,4-triazole-3-thiones by a multi-component reaction with benzohydrazide acid and acid chloride in the absence of solvent.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?