Merck
A3660
Apoferritin from equine spleen
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
MDL number:
Form:
glycerol solution (50% glycerol and 0.075 M NaCl)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
glycerol solution (50% glycerol and 0.075 M NaCl)
Quality Segment
packaging
vial of 50 mg
storage temp.
−20°C
Application
Apoferritin is a gel filtration molecular weight marker that can be used in gel filtration chromatography and protein chromatography. Apoferritin has the ability to demetallate hemin and to metallate protoporphyrin IX.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Apoferritin from equine spleen
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)