793612
Sulfato de magnesio
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, reagent grade, ≥97%
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
reagent grade
Productos recomendados
grado
anhydrous
reagent grade
Nivel de calidad
densidad de vapor
<0.01 (vs air)
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
Redi-Dri™
Ensayo
≥97%
Formulario
powder or granules
calidad
free-flowing
cadena SMILES
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clave InChI
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Aplicación
MgSO4 (anhydrous) can also be used as a drying agent in organic synthesis for the removal of traces of water from organic extracts.
Características y beneficios
- Increased efficiency – Eliminates time and effort of loosening hardened powders
- Safety – Eliminates tools of force used to break up clumps,·
- Ecology – Reduces waste as it does not stick to the packaging
- Economy – Faster preparation and solvation increase productivity and reduce costs
- Assured Quality – Excellent, expert-tested quality with no anti-caking agents
- Flexible volumes – Available from research amounts to scale-up quantities
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.