Merck
676756
Sigma-Aldrich
Tolueno
ACS reagent, ≥99.5%
Seleccione un Tamaño
4 L
$273.000
$273.000
Fecha estimada de envío13 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
4 L
$273.000
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
92.14
Beilstein:
635760
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
110-111 °C (lit.)
$273.000
Fecha estimada de envío13 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.2 (vs air)
presión de vapor
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥99.5%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
997 °F
lim. expl.
7 %
técnicas
toxicology assay: suitable
impurezas
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.003% S compounds
≤0.03% Water
residuo de evap.
≤0.001%
índice de refracción
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
solubilidad
acetone: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
carbon disulfide: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
glacial acetic acid: miscible(lit.)
densidad
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clave InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Toluene, also known as methylbenzene, is a flammable liquid with a pungent odor. It is a constituent of crude oil. Toluene is widely used as a precursor for synthesizing benzene, a gasoline additive, and as a solvent in the paint industry. Its toxicological effects have been investigated.[1] Alkylation of toluene to form p-xylene with high selectivity using modified ZSM (Zeolite Socony Mobil)-5-class zeolite catalysts has been reported.[2] Electrical properties of graphene can be altered by doping it with toluene, which serves as an electron donor.[3] Temperature programmed hydrogenation (TPH) of toluene in the gas phase in the presence of supported metal catalysts has been studied.[4]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
4.4 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Temperature programmed hydrogenation of toluene.
Slioor RI, et al.
Catalysis Letters, 121(1-2), 24-32 (2008)
Toluene.
von Burg R.
Journal of Applied Toxicology, 13(6), 441-446 (1993)
Electrochemical doping of graphene with toluene.
Kaverzin AA, et al.
Carbon, 49(12), 3829-3834 (2011)
Selective alkylation of toluene with methanol to produce para-xylene.
Kaeding WW, et al.
J. Catal., 67(1), 159-174 (1981)
Marina Shalaeva et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(12), 4870-4879 (2013-05-29)
This study demonstrates that ΔlogP(oct-tol) (difference between logP(octanol) and logP(toluene)) describes compounds propensity to form intramolecular hydrogen bonds (IMHB) and may be considered a privileged molecular descriptor for use in drug discovery and for prediction of IMHB in drug candidates.