Merck
534064
Sigma-Aldrich
Acetona
histological grade, ≥99.5%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
58.08
Beilstein:
635680
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
grado:
histological grade
Ensayo:
≥99.5%
aplicaciones:
histology
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
presión de vapor:
184 mmHg ( 20 °C)
grado
histological grade
Nivel de calidad
densidad de vapor
2 (vs air)
presión de vapor
184 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.5%
Formulario
liquid
lim. expl.
13.2 %
impurezas
<0.5% water
residuo de evap.
<0.001%
índice de refracción
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
solubilidad
water: miscible
densidad
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
histology
Formato
neat
cadena SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clave InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acetone is an organic solvent widely used in the polymer and pharmaceutical industry. It is found in mammalian tissues as a by-product of metalbolism. It shows potent anticonvulsant property. Acetone in combination with tetraalkylammonium chloride forms an efficient solvent system for dissolving cellulose. The dehydration of acetone can be accomplised by pervaporation using P84 (polyimide membrane)/TAEA (tripodal amine (tris(2-aminoethyl)amine) cross-linked asymmetric flat sheet membranes. The acetone vapors can undergo photolysis in a titanium dioxide (TiO2) photocatalyst immobilized UV irradiated reactor.
Aplicación
La intensidad de luminiscencia de la acetona depende de los componentes de la disolución . La absorción de luz ultravioleta por la acetona tiene como consecuencia su fotólisis y la producción de radiales .
Acetone may be employed in the following studies:
  • As a precursor for the synthesis of methyl isobutyl ketone (MIBK) in the presence of sulfonated graphene oxide-Pd/cordierite catalyst.
  • Synthesis of (4-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane), a solketal from glycerol using supercritical fluids (SCF) technology.
  • As a starting material to synthesize methyl methacrylate.
It may be used in the synthesis of the following acetone hydrazones:
  • 1-isopropylidene-2-methylhydrazine
  • 1-isopropylidene-2-hydroxyethylhydrazine
  • 1-isopropylidene-2-formylhydrazine
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 7
1 of 7
Johanson G.
Patty's Industrial Hygiene and Toxicology, 735-752 (2012)
Acetone as an anticonvulsant.
Likhodii S, et al.
Epilepsia, 49(8), 83-86 (2008)
Marc Kostag et al.
Macromolecular rapid communications, 35(16), 1419-1422 (2014-06-14)
Acetone containing tetraalkylammonium chloride is found to be an efficient solvent for cellulose. The addition of an amount of 10 mol% (based on acetone) of well-soluble salt triethyloctylammonium chloride (Et3 OctN Cl) adjusts the solvent's properties (increases the polarity) to
Photocatalytic degradation of acetone and methanol in a flow-through photoreactor with immobilized TiO2.
Moulis F and Krysa J.
Research on Chemical Intermediates, 41(12), 9233-9242 (2015)
Sulfonated graphene oxide supported Pd bifunctional catalyst for one-pot synthesis of methyl isobutyl ketone from acetone with high conversion and selectivity.
Liu M, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 408, 85-90 (2015)