534056
Xilenos
histological grade
Sinónimos:
Mezcla de isómeros de xileno
About This Item
Productos recomendados
grade
histological grade
Quality Level
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
18 mmHg ( 37.7 °C)
assay
≥75.0% (xylenes isomers)
form
liquid
expl. lim.
7 %
impurities
≤0.05% (water)
≤25% ethylbenzene
evapn. residue
<0.002%
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
137-140 °C (lit.)
mp
-34 °C
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
InChI key
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Pueden utilizarse en:
- Tinción con violeta de cresilo.
- Proceso de tinción con fluoro-Jade B.
- Protocolos de tinción celular con Giemsa.
Packaging
500 ml en botella de vidrio
534056-4L , 4×4 l en botella de vidrio / 534056-4L-D en botella de polietileno
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system,Liver,Kidney, hearing organs, Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
77.0 °F - closed cup
flash_point_c
25 °C - closed cup
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.