261734
Petroleum ether
spectrophotometric grade
About This Item
7.99 psi ( 20 °C)
Productos recomendados
grado
spectrophotometric grade
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.5 (vs air)
presión de vapor
25.8 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
475 °F
lim. expl.
8 %
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurezas
<0.020% water
residuo de evap.
<0.0005%
índice de refracción
n20/D 1.363 (lit.)
bp
30-60 °C (lit.)
densidad
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorción UV
λ: 210 nm Amax: 1.00
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 230 nm Amax: 0.10
λ: 240 nm Amax: 0.05
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
cadena SMILES
[Mg+]c1ccc(cc1)C.[Br-]
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-56.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-49 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?