248614
Persulfato de amonio
ACS reagent, ≥98.0%
Sinónimos:
AP, APS, PER, Peroxidisulfato de amonio, Peroxodisulfato de amonio
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
densidad de vapor
7.9 (vs air)
Ensayo
≥98.0%
Formulario
chunks or granules
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
impurezas
≤0.005% insolubles
≤0.04 meq/g Titr. acid
residuo de ign.
≤0.05%
pH
1-2 (25 °C, 228 g/L)
trazas de anión
Cl- and ClO4-: ≤0.001%
trazas de catión
Fe: ≤0.001%
Mn: ≤0.5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
cadena SMILES
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
Clave InChI
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Primary and secondary alcohols to corresponding carbonyl compounds in an aqueous medium.
- Thiols to disulfides.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?