244252
Ácido perclórico
ACS reagent, 70%
Sinónimos:
PCA
About This Item
Productos recomendados
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor pressure
6.8 mmHg ( 25 °C)
assay
70%
form
liquid
reaction suitability
reagent type: oxidant
technique(s)
toxicology assay: suitable
impurities
≤0.001% N compounds
≤5 ppm Silicate and phosphate (as SIO2)
ign. residue
≤0.003%
color
APHA: ≤10
density
1.664 g/mL at 25 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
cation traces
Fe: ≤1 ppm
heavy metals: ≤1 ppm (by ICP)
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
También puede utilizarse en los estudios siguientes:
- Determinación del contenido de glutatión reducido (GSH) y glutatión oxidado (GSSG) en tejidos hepáticos mediante cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC).
- Como oxidante en la estimación del azufre (S) en muestras vegetales.
- Como disolvente para la disolución de plutonio.
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Thyroid
Storage Class
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Artículos
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.