239321
Sulfito de sodio
ACS reagent, ≥98.0%
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Agency
suitable for SM 5210
Ensayo
≥98.0%
Formulario
powder or crystals
impurezas
Free acid, passes test
≤0.005% insolubles
≤0.03 meq/g Titr. free base
pH
9.0-10.5 (25 °C, 126 g/L)
solubilidad
water: soluble 126 g/L at 20 °C
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.02%
trazas de catión
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Aplicación
- As a reducing agent in the hydroxylation of arylboronic acids and arylboronic esters into corresponding phenols.
- In the transformation of α-amino alcohol methanesulfonate hydrochlorides to sodium α-amino alkanesulfonates.
- As a SO2 precursor in the multigram synthesis of DABCO·(SO2)2 abbreviated as DABSO.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.