Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $162.000 |
Acerca de este artículo
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
ign. residue
≤0.1%
mp
290 °C (dec.) (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.2%
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1c(O)cc(c2ccccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO4S/c11-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
InChI key
RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| description ACS reagent, ≥90% | description for spectrophotometric det. of Si, ≥90.0% (CHN) | description technical, ≥90% (T) |
| assay ≥90% | assay ≥90.0% (CHN) | assay ≥90% (T) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 290 °C (dec.) (lit.) | mp 290 °C (dec.) (lit.) | mp - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - |
| form powder | form powder | form powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?