22152
Celite® 512 medium
filter aid, calcined
Sinónimos:
Diatomaceous earth, calcined
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
calidad
calcined
composición
Al2O3, 4.0%
CaO, 0.6%
Fe2O3, 1.1%
Na2O + K2O, 1.1%
SiO2, 91.5%
mediana del tamaño de partícula
16.4 μm (acc. to granulometric method (laser sizer))
pH
<7 (25 °C, 10% in aq. suspension)
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Precaución
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?