06858
Celite® S
filter aid, dried, untreated
Sinónimos:
Diatomaceous earth, Diatomaceous silica, Kieselguhr
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
calidad
dried
untreated
composición
Al2O3, 4.1%
CaO, 0.4%
Fe2O3, 1.6%
MgO, 0.2%
Na2O + K2O, 1.4%
P2O5, 0.3%
SiO2, 90.2%
TiO2, 0.2%
pérdida
3.2-10.0% loss on ignition, 900°C
pH
~7 (25 °C, 10% in aq. suspension)
cadena SMILES
O=[Si]=O
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?