217573
Barium hydroxide octahydrate
ACS reagent, ≥98%
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Ensayo
≥98%
Formulario
powder, crystals or chunks
impurezas
≤0.01% insol. dil. HCl
≤2.0% barium carbonate
pH
12.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
78 °C (lit.)
trazas de anión
S2-: ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.001%
trazas de catión
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.01%
Sr: ≤0.8%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Ba]O
InChI
1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
Clave InChI
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?