213225
Bromuro de litio
ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
1 hPa ( 748 °C)
Quality Level
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
powder
pH
7 (20 °C, 10 g/L)
mp
550 °C (lit.)
SMILES string
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- Transformación de aldehídos (aromáticos e α,β-insaturados) en ditioacetales a través de ditioacetilación sin disolvente.
- Síntesis de olefinas mediante reacción de condensación de compuestos carbonilo con compuestos de metileno activos.
- Síntesis verde de β-aminoalcoholes.
- Se llevó a cabo bromación quimioselectiva y regioselectiva de compuestos aromáticos empleando sistema de reactivos LiBr/nitrato de amonio cérico (CAN) (como fuente del ion Br+).
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c