1.05669
Bromuro de litio
extra pure
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
pH
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
>1265 °C/1013 hPa
mp
550 °C (lit.)
cadena SMILES
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable