19460
terc-Butanol
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.7% (GC)
Sinónimos:
2-Metil-2-propanol, Alcohol terc-butilo, Trimetil carbinol
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.5 (vs air)
presión de vapor
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
Ensayo
≥99.7% (GC)
Formulario
solid or liquid
temp. de autoignición
896 °F
lim. expl.
8 %
técnicas
GC/GC: suitable
impurezas
≤0.1% water
<0.01% carbonyl compounds (as HCHO)
residuo de evap.
≤0.001%
índice de refracción
n20/D 1.387 (lit.)
n20/D 1.387
pH
7 (20 °C)
bp
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
densidad
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadena SMILES
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
Clave InChI
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- As a solvent for the lipase-mediated alcoholysis of soybean oil deodorizer distillate (SODD) to generate biodiesel.
- As an hydroxyl (OH) radical scavenger in oxygenated aqueous solutions.
- As both reactant and solvent for the etherification of glycerol over solid acid catalysts to produce glycerol mono-buthoxy ethers (GMBEs) and glycerol di-buthoxy ethers (GDBEs).
- As an alkylating agent for p-cresol in the presence of a heteropoly acid to form 2-tert-butyl-p-cresol and 2,6-di-tert-butyl-p-cresol as the main products.
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
15 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?