12619
Potassium disulfite
puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., BP, NF, FCC, E224, 95.0-101.0% (iodometric), powder, 51.8-57.6% sulfur dioxide
Sinónimos:
Potassium metabisulfite, Potassium pyrosulfite
Productos recomendados
grado
puriss.
Nivel de calidad
Ensayo
95.0-101.0% (iodometric)
Formulario
powder
calidad
meets analytical specification of Ph.Eur., BP, NF, FCC, E224
impurezas
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, in accordance
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.08% thiosulfate (S2O3)
51.8-57.6% sulfur dioxide
pH
3.5-4.5 (20 °C, 5%)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
trazas de catión
As: ≤2 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Se: ≤5 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
idoneidad
in accordance for appearance of solution
cadena SMILES
[K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?