Z802492
Hellma® absorption cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 500 μL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
Suprasil® quartz
descripción
with 2 polished windows
fabricante / nombre comercial
Hellma 108.002B-QS
Parámetros
200-2500 nm spectral range
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Al × An × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
cámara volumen
500 μL
longitud de la trayectoria
10 mm
método de detección
photometric
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)