Z800244
Hellma® absorption cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 5 mm, chamber volume 1750 μL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE lid
Suprasil® quartz
descripción
with 2 polished windows
fabricante / nombre comercial
Hellma 100-QS
Parámetros
200-2500 nm spectral range
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Al × An × P
45 mm × 12.5 mm × 7.5 mm
cámara volumen
1750 μL
longitud de la trayectoria
5 mm
método de detección
photometric
Envase
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)