Z802336
Hellma® fluorescence cuvettes, ultra Micro
High Performance Quartz Glass, Suprasil® quartz, spectral range 200-2500 nm, pathlength 3x3 mm, chamber volume 45 μL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PE stopper
Suprasil® quartz
descripción
3 windows
fabricante / nombre comercial
Hellma 105.251-QS
Hellma
Parámetros
200-2500 nm spectral range
técnicas
photometry: suitable
Al × An × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
apertura centro Al
15 mm
cámara volumen
45 μL
longitud de la trayectoria
3x3 mm
método de detección
fluorometric
Descripción general
Envase
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)