Documentos clave
Z515574
Sigma-Aldrich
Aldrich® evaporating flask, pear-shaped
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40, non-coated, heavy wall
Sinónimos:
bottom flask, flask round, round flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
$45.500
$45.500
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$45.500
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
$45.500
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Materiales
borosilicate glass
long
pear-shaped
single-neck
Junta
joint: ST/NS24/40
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Büchi equivalent, 08751
capacidad
100 mL
Descripción general
These pear-shaped evaporating flasks can be used as boiling type flasks for rotary evaporators.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)