Y0001762
Nicorandil impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2-[(Pyridin-4-ylcarbonyl)amino]ethyl nitrate, p-Nicorandil
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
nicorandil
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[N+](=O)([O-])OCCNC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C8H9N3O4/c12-8(7-1-3-9-4-2-7)10-5-6-15-11(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,10,12)
Clave InChI
VZCYAIHIDPPQHC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)