Y0001234
Lisinopril impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(2S)-1-[(2S)-6-Amino-2-[[(1S)-1-carboxy-3-cyclohexylpropyl]amino]hexanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
lisinopril
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[N+H2]([C@@H](CCCC[N+H3])C(=O)N2[C@@H](CCC2)C(=O)[O-])[C@@H](CCC1CCCCC1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C21H37N3O5/c22-13-5-4-9-16(19(25)24-14-6-10-18(24)21(28)29)23-17(20(26)27)12-11-15-7-2-1-3-8-15/h15-18,23H,1-14,22H2,(H,26,27)(H,28,29)/t16-,17-,18-/m0/s1
Clave InChI
QYSKCMYFYQRFSL-BZSNNMDCSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)