Y0001099
Valaciclovir impurity G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
4-(Dimethylamino)pyridine, N,N-Dimethylpyridin-4-amine, DMAP
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
valacyclovir
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
108-110 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(C)c1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
255.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
124 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)