Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $244.000 |
Acerca de este artículo
Nombre del producto
Beauvericin, ≥97% (HPLC)
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
powder or crystals
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C1OC(=O)C(Cc2ccccc2)N(C)C(=O)C(OC(=O)C(Cc3ccccc3)N(C)C(=O)C(OC(=O)C(Cc4ccccc4)N(C)C1=O)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C45H57N3O9/c1-28(2)37-40(49)46(7)35(26-32-21-15-11-16-22-32)44(53)56-39(30(5)6)42(51)48(9)36(27-33-23-17-12-18-24-33)45(54)57-38(29(3)4)41(50)47(8)34(43(52)55-37)25-31-19-13-10-14-20-31/h10-24,28-30,34-39H,25-27H2,1-9H3
InChI key
GYSCAQFHASJXRS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form powder | form powder | form powder |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC), ≥98% (TLC) | assay ≥99.0% (TLC) | assay 98-101% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| color white to off-white | color white | color - | color - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B7510-5MG | 04061833441848 |