Y0000420
Cefotaxime acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Cefotaxime
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
cefotaxime
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m0./s1
InChI key
AZZMGZXNTDTSME-XJTDMATHSA-M
General description
Application
Packaging
Other Notes
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)