C7039
Cefotaxime sodium salt
powder or crystals, suitable for plant cell culture, BioReagent
Sinónimos:
Cefotaxim sodium salt
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Cefotaxime sodium salt, suitable for plant cell culture, BioReagent, powder or crystals
Línea del producto
BioReagent
Formulario
powder or crystals
técnicas
cell culture | plant: suitable
color
off-white to pale yellow
solubilidad
H2O: 10% ( )
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
aplicaciones
agriculture
Modo de acción
cell wall synthesis | interferes
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\c3csc(N)n3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1
Clave InChI
AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.