Y0000274
Oxaliplatin impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(SP-4-2)-[(1S,2S)-Cyclohexane-1,2-diamine-κN,κN′][ethanedioato((2-)-κO1,κO2]platinum
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
oxaliplatin
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)