Y0000039
Sodium ascorbate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(+)-Sodium L-ascorbate, L(+)-Ascorbic acid sodium salt, Vitamin C sodium salt
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
pharmaceutical primary standard
Agency
EP
familia API
sodium ascorbate
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
EDQM
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
220 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1[O-]
InChI
1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
Clave InChI
PPASLZSBLFJQEF-RXSVEWSESA-M
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)