Merck
W460955
Sigma-Aldrich
Guaiacol propionate
≥95%, FG
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12O3
Número de CAS:
Peso molecular:
180.20
Número de FEMA:
4609
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
09.943
NACRES:
NA.21
grado
FG
Nivel de calidad
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU 1334/2008& 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥95%
aplicaciones
flavors and fragrances
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
nutty; fruity; vanilla
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
190.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
87.78 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)