W455530
Dihydrogalangal acetate
≥95%, FG
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H16O4
Número de CAS:
Peso molecular:
236.26
Número de FEMA:
4555
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
09.946
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
pungent; spicy
grado:
FG
alérgeno alimentario:
no known allergens
Productos recomendados
grado
FG
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
EU 1334/2008& 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥95%
aplicaciones
flavors and fragrances
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
pungent; spicy
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)